Drukuj
2-Amino-3-hydroksypirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Aminopyridin-3-ol, 2-Amino-3-hydroxypyridine
OR0493-100G OR0493-500G OR0493-1KG
APOSOR0493-100GEA 124 PLN
APOSOR0493-100G APOSOR0493-500G APOSOR0493-1KG
2-Amino-3-hydroksypirydyna
2-Amino-3-hydroksypirydyna
Formuła: C₅H₆N₂O
MW: 110.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 250
Temp. topnienia: 166…174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006317
Numer CAS: 16867-03-1
Numer WE (dawny EINECS): 240-886-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III