Drukuj
Dietoksyoctan etylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0457-100G OR0457-25G OR0457-500G
APOSOR0457-100GEA 158 PLN
APOSOR0457-100G APOSOR0457-25G APOSOR0457-500G
Dietoksyoctan etylu 97%
Dietoksyoctan etylu
Formuła: C₈H₁₆O₄
Temp. Wrzenia: 198…200 °C
Gęstość: 0,985 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009231
Numer CAS: 6065-82-3
Numer WE (dawny EINECS): 227-999-8