Drukuj
2-Thiazolecarbonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR0455-1G OR0455-250MG OR0455-500MG
APOSOR0455-1GEA 1050 PLN
APOSOR0455-1G APOSOR0455-250MG APOSOR0455-500MG
2-Thiazolecarbonyl chloride 97%
2-Thiazolecarbonyl chloride
Formuła: C₄H₂ClNOS
Temp. topnienia: 54…58 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD06658970
Numer CAS: 30216-57-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II