Drukuj
2-Ethoxyphenyl isocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Ethoxy-2-isocyanatobenzene
OR0434-25G OR0434-5G
APOSOR0434-25GEA 1280 PLN
APOSOR0434-25G APOSOR0434-5G
2-Ethoxyphenyl isocyanate 97%
2-Ethoxyphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₉H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 119…121 °C/22mmHg
Gęstość: 1,105 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002007
Numer CAS: 5395-71-1
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III