Drukuj
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-Cyclohexanedione monoethylene ketal
OR0427-100G OR0427-500G
APOSOR0427-100GEA 348 PLN
APOSOR0427-100G APOSOR0427-500G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Formuła: C₈H₁₂O₃
MW: 156.18 g/mol
Temp. topnienia: 70…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010214
Numer CAS: 4746-97-8