Drukuj
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0417-5G OR0417-25G
APOSOR0417-5GEA 545 PLN
APOSOR0417-5G APOSOR0417-25G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formuła: C₆H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 206…213 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00159636
Numer CAS: 5744-56-9