Drukuj
Izocyjanian 3,5-dimetylofenylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR0415-25G OR0415-5G OR0415-100G
APOSOR0415-25GEA 450 PLN
APOSOR0415-25G APOSOR0415-5G APOSOR0415-100G
Izocyjanian 3,5-dimetylofenylu
Izocyjanian 3,5-dimetylofenylu
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₉H₉NO
Temp. Wrzenia: 205 °C
Gęstość: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013868
Numer CAS: 54132-75-1
Numer WE (dawny EINECS): 258-987-0
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III