Drukuj
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0409-1G OR0409-25G OR0409-5G
APOSOR0409-1GEA 174 PLN
APOSOR0409-1G APOSOR0409-25G APOSOR0409-5G
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₂₀O₂
Temp. topnienia: 89…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00188067
Numer CAS: 14670-94-1