Drukuj
Izocyjanian 2,4-dimetoksyfenylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-Dimethoxy-4-isothiocyanatobenzene, 2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanate
OR0408-5G OR0408-1G
APOSOR0408-5GEA 604 PLN
APOSOR0408-5G APOSOR0408-1G
Izocyjanian 2,4-dimetoksyfenylu 97%
Izocyjanian 2,4-dimetoksyfenylu
Formuła: C₉H₉NO₂S
Temp. Wrzenia: 166…167 °C/6mmHg
Temp. topnienia: 51…53 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041058
Numer CAS: 33904-03-9
Jednostka: 2923
ADR: 8+6.1,III