Drukuj
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0392-25G OR0392-5G
APOSOR0392-25GEA 1210 PLN
APOSOR0392-25G APOSOR0392-5G
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 97%
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formuła: C₁₄H₈O₄
Temp. topnienia: >320 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001228
Numer CAS: 84-60-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-544-3