Drukuj
5-Nitroindol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0385-100G OR0385-25G
APOSOR0385-100GEA 472 PLN
APOSOR0385-100G APOSOR0385-25G
5-Nitroindol 98%
5-Nitroindole
Formuła: C₈H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 139…143 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005673
Numer CAS: 6146-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 228-153-0