Drukuj
2,6-Dichloroisonicotinic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR0368-100G OR0368-25G OR0368-5G
APOSOR0368-100GEA 1060 PLN
APOSOR0368-100G APOSOR0368-25G APOSOR0368-5G
2,6-Dichloroisonicotinic acid 98%
2,6-Dichloroisonicotinic acid
Formuła: C₆H₃Cl₂NO₂
Temp. topnienia: 208…212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234147
Numer CAS: 5398-44-7