Drukuj
2,6-Dichloro-3-nitropirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR0356-100G OR0356-25G OR0356-500G
APOSOR0356-100GEA 203 PLN
APOSOR0356-100G APOSOR0356-25G APOSOR0356-500G
2,6-Dichloro-3-nitropirydyna 98%
2,6-Dichloro-3-nitropirydyna
Formuła: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192.99 g/mol
Temp. topnienia: 55…60 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006234
Numer CAS: 16013-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 240-151-1