Drukuj
Kwas 1-aminocyklopropanokarboksylowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
OR0355T-5G OR0355T-100G OR0355T-25G
APOSOR0355T-5GEA 168 PLN
APOSOR0355T-5G APOSOR0355T-100G APOSOR0355T-25G
Kwas 1-aminocyklopropanokarboksylowy 97%
Kwas 1-aminocyklopropanokarboksylowy
An NMDA receptor agonist acting at the glycine site.
Formuła: C₄H₇NO₂
Temp. topnienia: 229…231 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00009944
Numer CAS: 22059-21-8
Numer WE (dawny EINECS): 606-917-8