Drukuj
3-Chlorotiofen
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR0302-25G OR0302-5G OR0302-100G
APOSOR0302-25GEA 406 PLN
APOSOR0302-25G APOSOR0302-5G APOSOR0302-100G
3-Chlorotiofen
3-Chlorotiofen
Formuła: C₄H₃ClS
Temp. Wrzenia: 137…139 °C
Gęstość: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043887
Numer CAS: 17249-80-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III