Drukuj
3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0287-1G OR0287-25G OR0287-5G
APOSOR0287-1GEA 110 PLN
APOSOR0287-1G APOSOR0287-25G APOSOR0287-5G
3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
3-(4'-Chlorophenyl)propanol
Formuła: C₉H₁₁ClO
Temp. Wrzenia: 98…102 °C/0,1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00831102
Numer CAS: 6282-88-8