Drukuj
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(4-Chlorophenoxy)acetamidine hydrochloride
OR0272-5G OR0272-1G
APOSOR0272-5GEA 2550 PLN
APOSOR0272-5G APOSOR0272-1G
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Formuła: C₈H₁₀Cl₂N₂O
MW: 221.09 g/mol
Temp. topnienia: 185…187 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00464961
Numer CAS: 59104-19-7