Drukuj
ω-Bromo-3-chloroacetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-3'-chloroacetophenone, Bromomethyl m-chlorophenyl ketone, 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)ethanone, 3-Chlorophenacyl bromide, α-Bromo-3-chloroacetophenone
OR0271-1G OR0271-25G OR0271-5G
APOSOR0271-1GEA 110 PLN
APOSOR0271-1G APOSOR0271-25G APOSOR0271-5G
ω-Bromo-3-chloroacetophenone 97%
ω-Bromo-3-chloroacetophenone
Formuła: C₈H₆BrClO
MW: 233.49 g/mol
Temp. topnienia: 37…40 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00792669
Numer CAS: 41011-01-2
Jednostka: 1759
ADR: 8 III