Drukuj
chlorowodorek chlorku 4-pikolilu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
OR0263-100G OR0263-25G OR0263-500G
APOSOR0263-100GEA 290 PLN
APOSOR0263-100G APOSOR0263-25G APOSOR0263-500G
chlorowodorek chlorku 4-pikolilu
chlorowodorek chlorku 4-pikolilu
Formuła: C₆H₇Cl₂N
MW: 164.03 g/mol
Temp. topnienia: 166…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012826
Numer CAS: 1822-51-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-350-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 III