Drukuj
Chlorowodorek chlorku 3-pikolilu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
OR0262-100G OR0262-25G OR0262-500G
APOSOR0262-100GEA 218 PLN
APOSOR0262-100G APOSOR0262-25G APOSOR0262-500G
Chlorowodorek chlorku 3-pikolilu 97%
Chlorowodorek chlorku 3-pikolilu
Formuła: C₆H₇Cl₂N
MW: 164.03 g/mol
Temp. topnienia: 137…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012818
Numer CAS: 6959-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 230-150-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III