Drukuj
6-Chloro-o-krezol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR0259-25G OR0259-5G
APOSOR0259-25GEA 215 PLN
APOSOR0259-25G APOSOR0259-5G
6-Chloro-o-krezol 98%
6-Chloro-o-krezol
Formuła: C₇H₇ClO
Temp. Wrzenia: 75…76 °C/12mmHg
Gęstość: 1,201 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00020000
Numer CAS: 87-64-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-760-8
Jednostka: 2669
ADR: 6.1,III