Drukuj
4-Chloro-o-toluic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR0251-100G OR0251-25G OR0251-5G
APOSOR0251-100GEA 1090 PLN
APOSOR0251-100G APOSOR0251-25G APOSOR0251-5G
4-Chloro-o-toluic acid
4-Chloro-o-toluic acid
Formuła: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6 g/mol
Temp. topnienia: 167…174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045852
Numer CAS: 7499-07-2