Drukuj
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR0246-5G OR0246-25G OR0246-100G
APOSOR0246-5GEA 255 PLN
APOSOR0246-5G APOSOR0246-25G APOSOR0246-100G
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 97%
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Formuła: C₈H₁₅ClN₂O
Temp. topnienia: 174…176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03428576
Numer CAS: 1021298-67-8