Drukuj
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Z-Tyr-OH, N-Cbz-L-tyrosine, Cbz-Tyr-OH
OR0222-100G OR0222-25G
APOSOR0222-100GEA 574 PLN
APOSOR0222-100G APOSOR0222-25G
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
Formuła: C₁₇H₁₇NO₅
MW: 315.33 g/mol
Temp. topnienia: 93…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037180
Numer CAS: 1164-16-5