Drukuj
(±)-2-Fenylopiperazyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0220-1G OR0220-5G
APOSOR0220-1GEA 174 PLN
APOSOR0220-1G APOSOR0220-5G
(±)-2-Fenylopiperazyna 97%
(±)-2-Fenylopiperazyna
Formuła: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162.23 g/mol
Temp. topnienia: 83…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01871362
Numer CAS: 5271-26-1