Drukuj
2-methylpropylhydrazine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0203-1G OR0203-5G OR0203-25G
APOSOR0203-1GEA 137 PLN
APOSOR0203-1G APOSOR0203-5G APOSOR0203-25G
2-methylpropylhydrazine hydrochloride 97%
2-methylpropylhydrazine hydrochloride
Formuła: C₄H₁₃ClN₂
Temp. topnienia: 86…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06245510
Numer CAS: 237064-47-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III