Drukuj
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR019785-1G OR019785-5G OR019785-10G
APOSOR019785-1GEA 110 PLN
APOSOR019785-1G APOSOR019785-5G APOSOR019785-10G
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 98%
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formuła: C7H9NO
Temp. topnienia: 95…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00111522
Numer CAS: 2199-58-8