Drukuj
Kwas 4-aminomasłowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: GABA, γ-Aminobutyric acid
OR01972-100G OR01972-500G
APOSOR01972-100GEA 450 PLN
APOSOR01972-100G APOSOR01972-500G
Kwas 4-aminomasłowy
Kwas 4-aminomasłowy
Formuła: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 248
Temp. topnienia: 195 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008226
Numer CAS: 56-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-258-6
Klasyfikacja Merck : 13,00429