Drukuj
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0197-1G OR0197-5G OR0197-25G
APOSOR0197-1GEA 1150 PLN
APOSOR0197-1G APOSOR0197-5G APOSOR0197-25G
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one 95+%
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one
Formuła: C₁₀H₆Cl₂N₂O
Temp. topnienia: 218…220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06245502
Numer CAS: 80591-41-9