Drukuj
4,5-Dichloro-2-nitrophenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR01959-1G OR01959-5G OR01959-10G
APOSOR01959-1GEA 110 PLN
APOSOR01959-1G APOSOR01959-5G APOSOR01959-10G
4,5-Dichloro-2-nitrophenol
4,5-Dichloro-2-nitrophenol
Formuła: C₆H₃Cl₂NO₃
MW: 208 g/mol
Temp. topnienia: 69…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09836170
Numer CAS: 39224-65-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III