Drukuj
Methyl-3-aminosalicylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-amino-2-hydroxybenzoate
OR01954-1G OR01954-250MG
APOSOR01954-1GEA 313 PLN
APOSOR01954-1G APOSOR01954-250MG
Methyl-3-aminosalicylate
Methyl-3-aminosalicylate
Formuła: C₈H₉NO₃
MW: 167.17 g/mol
Temp. topnienia: 86…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09842614
Numer CAS: 35748-34-6