Drukuj
Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 1,3-Dimethylpyrazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester
OR019341-5G OR019341-100G OR019341-25G
APOSOR019341-5GEA 110 PLN
APOSOR019341-5G APOSOR019341-100G APOSOR019341-25G
Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Formuła: C₈H₁₂N₂O₂
Temp. Wrzenia: 90 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00233452
Numer CAS: 5744-40-1