Drukuj
tert-Butoxy acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(tert-Butoxy)acetic acid
OR0183-25G OR0183-5G OR0183-100G
APOSOR0183-25GEA 743 PLN
APOSOR0183-25G APOSOR0183-5G APOSOR0183-100G
tert-Butoxy acetic acid 98%
tert-Butoxy acetic acid
Formuła: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03452738
Numer CAS: 13211-32-0