Drukuj
6-Bromonicotinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
OR0182-25G OR0182-5G OR0182-100G
APOSOR0182-25GEA 203 PLN
APOSOR0182-25G APOSOR0182-5G APOSOR0182-100G
6-Bromonicotinic acid
6-Bromonicotinic acid
Formuła: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Temp. topnienia: 179…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01927100
Numer CAS: 6311-35-9