Drukuj
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR01800-1G OR01800-250MG OR01800-5G
APOSOR01800-1GEA 859 PLN
APOSOR01800-1G APOSOR01800-250MG APOSOR01800-5G
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride 95%
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Formuła: C₇H₃ClN₂OS
MW: 198.63 g/mol
Temp. topnienia: 93…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01764004
Numer CAS: 321309-32-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III