Drukuj
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR017852-5G OR017852-1G
APOSOR017852-5GEA 882 PLN
APOSOR017852-5G APOSOR017852-1G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formuła: C₅H₅BrN₂O
Temp. topnienia: 69…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00103235
Numer CAS: 287917-96-8