Drukuj
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-(4-(Aminomethyl)phenyl)methanesulphonamide hydrochloride
OR0174-1G OR0174-5G OR0174-25G
APOSOR0174-1GEA 290 PLN
APOSOR0174-1G APOSOR0174-5G APOSOR0174-25G
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride 95+%
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride
Formuła: C₈H₁₃ClN₂O₂S
MW: 236.72 g/mol
Temp. topnienia: >275 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06245516
Numer CAS: 128263-66-1