Drukuj
Ethyl 2,6-dichlorobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR017267-1G OR017267-25G OR017267-5G
APOSOR017267-1GEA 174 PLN
APOSOR017267-1G APOSOR017267-25G APOSOR017267-5G
Ethyl 2,6-dichlorobenzoate
Ethyl-2,6-dichlorobenzoate
Formuła: C₉H₈Cl₂O₂
Temp. Wrzenia: 264…265 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01313702
Numer CAS: 81055-73-4