Drukuj
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane
OR0172-1G OR0172-500MG OR0172-5G
APOSOR0172-1GEA 319 PLN
APOSOR0172-1G APOSOR0172-500MG APOSOR0172-5G
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
Formuła: C₈H₁₆N₂
Temp. Wrzenia: 42…45 °C/0,75mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00210699
Numer CAS: 98998-25-5