Drukuj
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR01714-1G OR01714-5G OR01714-25G
APOSOR01714-1GEA 145 PLN
APOSOR01714-1G APOSOR01714-5G APOSOR01714-25G
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Formuła: C₈H₁₀N₂
MW: 134.18 g/mol
Temp. topnienia: 92…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047564
Numer CAS: 3476-89-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III