Drukuj
N-Cbz-L-asparagine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Z-Asn-OH, Nalpha-Cbz-L-asparagine
OR01678-100G OR01678-25G OR01678-500G
APOSOR01678-100GEA 319 PLN
APOSOR01678-100G APOSOR01678-25G APOSOR01678-500G
N-Cbz-L-asparagine 97%
N-Cbz-L-asparagine
Formuła: C₁₂H₁₄N₂O₅
Temp. topnienia: 160…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008035
Numer CAS: 2304-96-3