Drukuj
Kwas 3-bromoizonikotynowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0167-25G OR0167-5G OR0167-100G
APOSOR0167-25GEA 226 PLN
APOSOR0167-25G APOSOR0167-5G APOSOR0167-100G
Kwas 3-bromoizonikotynowy 98%
Kwas 3-bromoizonikotynowy
Formuła: C₆H₄BrNO₂
Temp. topnienia: 234…238 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040944
Numer CAS: 13959-02-9