Drukuj
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR01668-1G OR01668-250MG
APOSOR01668-1GEA 435 PLN
APOSOR01668-1G APOSOR01668-250MG
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Formuła: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182.22 g/mol
Temp. topnienia: 89…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00221068
Numer CAS: 38422-62-7