Drukuj
3-Amino-3-methylbutanoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR01641-25G OR01641-5G OR01641-1G
APOSOR01641-25GEA 508 PLN
APOSOR01641-25G APOSOR01641-5G APOSOR01641-1G
3-Amino-3-methylbutanoic acid
3-Amino-3-methylbutanoic acid
Formuła: C5H11NO2
MW: 117.1500 g/mol
Temp. topnienia: 232…233 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06245495
Numer CAS: 625-05-8