Drukuj
Terephthalamic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Terephthalamidic Acid, Terephthalic acid monoamide
OR016303-1G OR016303-5G
APOSOR016303-1GEA 124 PLN
APOSOR016303-1G APOSOR016303-5G
Terephthalamic acid 95+%
Terephthalamic acid
Formuła: C₈H₇NO₃
MW: 165.15 g/mol
Temp. topnienia: >330 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025482
Numer CAS: 6051-43-0