Drukuj
Oxalic acid mono(N-methyl)amide 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Methyloxamic acid, 2-(Methylamino)-2-oxoacetic acid
OR016302-5G OR016302-1G
APOSOR016302-5GEA 656 PLN
APOSOR016302-5G APOSOR016302-1G
Oxalic acid mono(N-methyl)amide 95+%
Oxalic acid mono(N-methyl)amide
Formuła: C₃H₅NO₃
MW: 103.08 g/mol
Temp. topnienia: 144…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06245498
Numer CAS: 29262-58-6