Drukuj
Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-carbamoylbenzoate
OR0163-1G OR0163-250MG OR0163-5G
APOSOR0163-1GEA 537 PLN
APOSOR0163-1G APOSOR0163-250MG APOSOR0163-5G
Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate 95+%
Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate
Formuła: C₉H₉NO₃
MW: 179.18 g/mol
Temp. topnienia: 125…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06245500
Numer CAS: 106748-24-7