Drukuj
Propagyl bromide 80% in toluene
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromopropyne
OR01606-250ML OR01606-50ML
APOSOR01606-250MLEA 2180 PLN
APOSOR01606-250ML APOSOR01606-50ML
Propagyl bromide 80% in toluene
Propagyl bromide
Formuła: C₃H₃Br
MW: 118.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 88…90 °C
Temp. topnienia: –61 °C
Gęstość: 1.335 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000241
Numer CAS: 106-96-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-447-1
Jednostka: 2345
ADR: 3 II