Drukuj
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR01561-1G OR01561-25G OR01561-5G
APOSOR01561-1GEA 110 PLN
APOSOR01561-1G APOSOR01561-25G APOSOR01561-5G
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Formuła: C₇H₅N₃O₂
Temp. topnienia: 159…162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013373
Numer CAS: 6393-40-4
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III