Drukuj
1-(2-Pyridyl)ethylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(1-Aminoethyl)pyridine
OR01560-5G OR01560-25G
APOSOR01560-5GEA 801 PLN
APOSOR01560-5G APOSOR01560-25G
1-(2-Pyridyl)ethylamine
1-(2-Pyridyl)ethylamine
Formuła: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05215238
Numer CAS: 42088-91-5
Jednostka: 2735
ADR: 8 III